Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human G1 / S-specific cyclin-D3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) G1/S-specific cyclin-D3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5778-ec-10ug
Codice prodotto. 15927689
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
NP_001129489.1
G1 / S-specific cyclin-D3 Protein
Research Use Only
CCND3
Recombinant Protein
E. coli
MELLCCEGTR HAPRAGPDPR LLGDQRVLQS LLRLEERYVP RASYFQCVQR EIKPHMRKML AYWMLEVCEE QRCEEEVFPL AMNYLDRYLS CVPTRKAQLQ LLGAVCMLLA SKLRETTPLT IEKLCIYTDH AVSPRQLRDW EVLVLGKLKW DLAAVIAHDF LAFILHRLSL PRDRQALVKK HAQTFLALCA TDYTFAMYPP SMIATGSIGA AVQGLGACSM SGDELTELLA GITGTEVDCL RACQEQIEAA LRESLREASQ TSSSPAPKAP RGSSSQGPSQ TSTPTDVTAI HL
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
896
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol