Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human G1 / S-specific cyclin-D3 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) G1/S-specific cyclin-D3, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001129489.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 896 |
Nome | G1 / S-specific cyclin-D3 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15927689
|
enQuireBio™
QP5778-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
15967689
|
enQuireBio™
QP5778-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
15917689
|
enQuireBio™
QP5778-ec-100ug |
100 μg |
770.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15947689
|
enQuireBio™
QP5778-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
15957689
|
enQuireBio™
QP5778-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
15937689
|
enQuireBio™
QP5778-ec-1mg |
1 mg |
3405.00€
1mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
NP_001129489.1 | |
G1 / S-specific cyclin-D3 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
896 | |
Research Use Only | |
CCND3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MELLCCEGTR HAPRAGPDPR LLGDQRVLQS LLRLEERYVP RASYFQCVQR EIKPHMRKML AYWMLEVCEE QRCEEEVFPL AMNYLDRYLS CVPTRKAQLQ LLGAVCMLLA SKLRETTPLT IEKLCIYTDH AVSPRQLRDW EVLVLGKLKW DLAAVIAHDF LAFILHRLSL PRDRQALVKK HAQTFLALCA TDYTFAMYPP SMIATGSIGA AVQGLGACSM SGDELTELLA GITGTEVDCL RACQEQIEAA LRESLREASQ TSSSPAPKAP RGSSSQGPSQ TSTPTDVTAI HL | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |