Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human GAPDH Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) GAPDH, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_001243728.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 2597 |
Nome | GAPDH Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16003901
|
enQuireBio™
QP8304-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16043901
|
enQuireBio™
QP8304-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16093891
|
enQuireBio™
QP8304-ec-100ug |
100 μg |
530.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16023901
|
enQuireBio™
QP8304-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16033901
|
enQuireBio™
QP8304-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16013901
|
enQuireBio™
QP8304-ec-1mg |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifications
NP_001243728.1 | |
GAPDH Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
2597 | |
Research Use Only | |
GAPDH | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
KVKVGVNGFG RIGRLVTRAA FNSGKVDIVA INDPFIDLNY MVYMFQYDST HGKFHGTVKA ENGKLVINGN PITIFQERDP SKIKWGDAGA EYVVESTGVF TTMEKAGAHL QGGAKRVIIS APSADAPMFV MGVNHEKYDN SLKIISNASC TTNCLAPLAK VIHDNFGIVE GLMTTVHAIT ATQKTVDGPS GKLWRDGRGA LQNIIPASTG AAKAVGKVIP ELNGKLTGMA FRVPTANVSV VDLTCRLEKP AKYDDIKKVV KQASEGPLKG ILGYTEHQVV SSDFNSDTHS STFDAGAGIA LNDHFVKLIS WYDNEFGYSN RVVDLMAHMA SKE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |