Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Nicotinamide N-methyltransferase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Nicotinamide N-methyltransferase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6426-ec-50ug
Codice prodotto. 16063230
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
NP_006160.1
Nicotinamide N-methyltransferase Protein
Research Use Only
NNMT
Recombinant Protein
E. coli
MESGFTSKDT YLSHFNPRDY LEKYYKFGSR HSAESQILKH LLKNLFKIFC LDGVKGDLLI DIGSGPTIYQ LLSACESFKE IVVTDYSDQN LQELEKWLKK EPEAFDWSPV VTYVCDLEGN RVKGPEKEEK LRQAVKQVLK CDVTQSQPLG AVPLPPADCV LSTLCLDAAC PDLPTYCRAL RNLGSLLKPG GFLVIMDALK SSYYMIGEQK FSSLPLGREA VEAAVKEAGY TIEWFEVISQ SYSSTMANNE GLFSLVARKL SRPL
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
4837
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol