missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Nicotinamide N-methyltransferase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Nicotinamide N-methyltransferase, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_006160.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 4837 |
Nome | Nicotinamide N-methyltransferase Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16023230
|
enQuireBio™
QP6426-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16063230
|
enQuireBio™
QP6426-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16013230
|
enQuireBio™
QP6426-ec-100ug |
100 μg |
530.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16043230
|
enQuireBio™
QP6426-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16053230
|
enQuireBio™
QP6426-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16033230
|
enQuireBio™
QP6426-ec-1mg |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
NP_006160.1 | |
Nicotinamide N-methyltransferase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
4837 | |
Research Use Only | |
NNMT | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MESGFTSKDT YLSHFNPRDY LEKYYKFGSR HSAESQILKH LLKNLFKIFC LDGVKGDLLI DIGSGPTIYQ LLSACESFKE IVVTDYSDQN LQELEKWLKK EPEAFDWSPV VTYVCDLEGN RVKGPEKEEK LRQAVKQVLK CDVTQSQPLG AVPLPPADCV LSTLCLDAAC PDLPTYCRAL RNLGSLLKPG GFLVIMDALK SSYYMIGEQK FSSLPLGREA VEAAVKEAGY TIEWFEVISQ SYSSTMANNE GLFSLVARKL SRPL | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |