missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RPA1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RPA1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_002936.1 |
---|---|
ID gene (immissione) | 6117 |
Nome | RPA1 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16034590
|
enQuireBio™
QP6618-ec-10ug |
10 μg | |||||||
16074590
|
enQuireBio™
QP6618-ec-50ug |
50 μg | |||||||
16024590
|
enQuireBio™
QP6618-ec-100ug |
100 μg |
525.00€
100µg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16054590
|
enQuireBio™
QP6618-ec-200ug |
200 μg | |||||||
16064590
|
enQuireBio™
QP6618-ec-500ug |
500 μg | |||||||
16044590
|
enQuireBio™
QP6618-ec-1mg |
1 mg |
2385.00€
1mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
NP_002936.1 | |
RPA1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
6117 | |
Research Use Only | |
RPA1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
VGQLSEGAIA AIMQKGDTNI KPILQVINIR PITTGNSPPR YRLLMSDGLN TLSSFMLATQ LNPLVEEEQL SSNCVCQIHR FIVNTLKDGR RVVILMELEV LKSAEAVGVK IGNPVPYNEG LGQPQVAPPA PAASPAASSR PQPQNGSSGM GSTVSKAYGA SKTFGKAAGP SLSHTSGGTQ SKVVPIASLT PYQSKWTICA RVTNKSQIRT WSNSRGEGKL FSLELVDESG EIRATAFNEQ VDKFFPLIEV NKVYYFSKGT LKIANKQFTA VKNDYEMTFN NETSVMPCED DHHLPTVQFD FTGIDDLENK SKDSLVDIIG ICKSYEDATK ITVRSNNREV AKRNIYLMDT SGKVVTATLW GEDADKFDGS RQPVLAIKGA RVSDFGGRSL SVLSSSTIIA NPDIPEAYKL RGWFDAEGQA LDGVSISDLK SGGVGGSNTN WKTLYEVKSE NLGQGDKPDY FSSVATVVYL RKENCMYQAC PTQDCNKKVI DQQNGLYRCE KCDTEFPNFK YRMILSVNIA DFQENQWVTC FQESAEAILG QNAAYLGELK DKNEQAFEEV FQNANFRSFI FRVRVKVETY NDESRIKATV MDVKPVDYRE YGRRLVMSIR RSALM | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |