Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human TRP2 Protein
Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: SDS-Page
Marca:  Novus Biologicals™ NBP2-53051-250UG
1336.00 EUR valido fino al 2025-03-28
Usa il codice promo "25306" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 18208720
  • 1670.00€ / 250µg
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
A recombinant protein with a C-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 24-472 of Human TRP2 The Recombinant Human TRP2 Protein is derived from Baculovirus. The Recombinant Human TRP2 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Vedi altri risultati
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Novus Biologicals™ Recombinant Human TRP2 Protein > Quantity: 250μg