Learn More
Fisherbrand™ Rectangular Basket for Autoclaves
For use with HMT 260 FA/MA and HMT 230 FA/MA Autoclaves.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.00000kg
Codice prodotto. 15608835
  • 123.63€ / Pezzo
Spedizione stimata: 24-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Solid construction
  • Wire mesh basket
  • 370 x 210 x 105mm or 340 x 180 x 120mm
Specifica
Specifica
Autoclavable
Basket, Rectangular
370 x 210 x 105 mm
HMT 260 FA/MA Tabletop Autoclaves
Wire Mesh