Learn More
Fisherbrand™ Rectangular Basket for Autoclaves
For use with HMT 260 FA/MA and HMT 230 FA/MA Autoclaves.
111.38€ - 123.63€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Product Type | Basket, Rectangular |
Materiale | Wire Mesh |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15608835
|
Fisherbrand™
|
370 x 210 x 105 mm | HMT 260 FA/MA Tabletop Autoclaves |
123.63€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15698825
|
Fisherbrand™
|
340 x 180 x 120 mm | HMT 230 FA/MA Tabletop Autoclaves |
111.38€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Description
- Solid construction
- Wire mesh basket
- 370 x 210 x 105mm or 340 x 180 x 120mm
Specifications
Autoclavable | |
Basket, Rectangular | |
Wire Mesh |