Learn More
Fisherbrand™ Dispositivo di recupero per barretta agitatrice in PTFE
Per recuperare le ancorette di agitazione da contenitori per la miscelazione. Il dispositivo di recupero per ancorette di agitazione in PTFE è resistente agli agenti chimici, inerte e a prova di perdite. Adopera magneti AlNiCo-V nel nucleo.
13.65€ - 17.90€
Specifica
Colore | Bianco |
---|---|
Descrizione | Magnete in Alnico V con nucleo incapsulato in PTFE |
Diametro (sistema metrico) | 10 mm |
Quantità | 1/ciasc. |
Da utilizzare con (applicazione) | Rimozione delle ancorette di agitazione dai recipienti |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10226159
|
Fisherbrand™
|
450 mm |
17.90€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10579081
|
Fisherbrand™
|
250 mm |
13.65€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Inerte e prova di perdita
- Stampato in PTFE puro approvato dalla FDA
- Magneti AlNiCo-V
- Autoclavabile
Specifica
Bianco | |
10 mm | |
Rimozione delle ancorette di agitazione dai recipienti | |
10 mm |
Magnete in Alnico V con nucleo incapsulato in PTFE | |
1/ciasc. | |
Ancorette in PTFE |