missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Scilabub™ Guanto termoresistente rosso

These Nomex™ polyamide red heat resistant gloves are resistant to 260°C (working temperature, dry heat only) with knitted fabric construction for extra comfort.

Marca:  Scilabub™ GLO/NL

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11873841

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • Heat-resistant (260°C working temperature, dry heat only)
  • Low thermal conductivity
  • Asbestos free
  • Double thickness
  • Knitted fabric for comfort
  • Does not shrink or melt
  • Unaffected by washing
  • Hard wearing
  • Conform to EN 388: 1 X 4 X and EN 407: 4 1 3 0 1 X
Specifica

Specifica

EN 388: 1 X 4 X ed EN 407: 41301X
Rosso
Nomex
Guanti
1 ciascuno
300 mm
Nomex III
Powder Free
Large
Calore
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali