Learn More
Scilabub™ Guanto termoresistente rosso
These Nomex™ polyamide red heat resistant gloves are resistant to 260°C (working temperature, dry heat only) with knitted fabric construction for extra comfort.
216.00€ - 275.00€
Specifica
Certificazione/Conformità EN 388: 1 X 4 X ed EN 407: 41301X
Classificazione Nomex III
Colore Rosso
Latex Free
Materiale Nomex
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
12392229
Vedere i documenti
Scilabub™
GLO/NL
Large
275.00€
1 paio
Spedizione stimata: 09-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11873841
Vedere i documenti
Scilabub™
GLO/NL
Large Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11803841
Vedere i documenti
Scilabub™
GLO/NM
Medium Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12382229
Vedere i documenti
Scilabub™
GLO/NM
Medium
275.00€
1 paio
Spedizione stimata: 09-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11863801
Vedere i documenti
Scilabub™
GLO/NS
Small Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12372229
Vedere i documenti
Scilabub™
GLO/NS
Small
275.00€
1 paio
Spedizione stimata: 11-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Heat-resistant (260°C working temperature, dry heat only)
  • Low thermal conductivity
  • Asbestos free
  • Double thickness
  • Knitted fabric for comfort
  • Does not shrink or melt
  • Unaffected by washing
  • Hard wearing
  • Conform to EN 388: 1 X 4 X and EN 407: 4 1 3 0 1 X
Specifica
Specifica
EN 388: 1 X 4 X ed EN 407: 41301X
Rosso
Nomex
Guanti
Calore
Nomex III
Powder Free
1 ciascuno
300 mm