Learn More
Deutsch Neumann™ Red Natural Rubber Filter Ring with Flange
Marca:  Deutsch Neumann™ 2350022
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 10196590
  • 1.45€ / Pezzo
Spedizione stimata: 19-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Red
1Each
48 mm
Natural Rubber
1 Each
20 mm