Learn More
Deutsch Neumann™ Red Natural Rubber Filter Ring with Flange
1.40€ - 1.55€
Specifica
Colore | Red |
---|---|
Materiale | Natural Rubber |
N. per confezione | 1Each |
Quantità | 1 Each |
Altezza (sistema metrico) | 20 mm |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10186590
|
Deutsch Neumann™
2350012 |
41 mm |
1.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10196590
|
Deutsch Neumann™
2350022 |
48 mm |
1.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10424313
|
Deutsch Neumann™
2350032 |
56 mm |
1.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Red | |
1Each | |
20 mm |
Natural Rubber | |
1 Each |