Learn More
Deutsch Neumann™ Red Natural Rubber Filter Ring with Flange
Marca:  Deutsch Neumann™ 2350032
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 10424313
  • 1.55€ / Pezzo
Spedizione stimata: 20-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Red
1Each
56 mm
Natural Rubber
1 Each
20 mm