Learn More
Fisherbrand™ Tappi a vite rivestiti in PTFE rosso
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Per flaconi e bidoni da laboratorio
Specifica
Specifica
Rivestimento | PTFE |
Materiale | PTFE |
N. per confezione | 1 ciascuno |
Quantità | 1 ciascuno |
Dimensioni filettatura (sistema metrico) | 45 mm dia. |
Certificazione/Conformità | DIN 168 |
Product Type | Tappo |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per flaconi e bidoni da laboratorio |
Dimensione chiusura | GL45 |
Tipo di chiusura | Vite |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Tappi a vite rivestiti in PTFE rosso >