Learn More
Fisherbrand™ Tubo in gomma rosso
A light and flexible tubing option for transferring liquids, gases and dilute acids.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.62000kg
Codice prodotto. 11527053
  • 70.70€ / 10m
Spedizione stimata: 19-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Higher resilience than most other polymers
  • Temperature range: −40° to +70°C
  • Light and flexible, for transferring liquids, gases and dilute acids
  • Not suitable for use with petroleum oils and hydrocarbon solvents (see neoprene tubing)
Specifica
Specifica
9.5 mm
10 m
Per il trasferimento di liquidi, gas e acidi diluiti
Gomma
3.2 mm
Rosso