Learn More
Fisherbrand™ Tubo in gomma rosso
A light and flexible tubing option for transferring liquids, gases and dilute acids.
33.85€ - 89.55€
Specifica
Materiale | Gomma |
---|---|
Overall Length (Metric) | 10 m |
Da utilizzare con (applicazione) | Per il trasferimento di liquidi, gas e acidi diluiti |
Colore | Rosso |
Flexibility | Sì |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Spessore (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11537053
|
Fisherbrand™
|
12.7 mm | 3.2 mm |
89.55€
10m |
Spedizione stimata: 05-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11597043
|
Fisherbrand™
|
3.2 mm | 1.5 mm |
33.85€
10m |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11517053
|
Fisherbrand™
|
8.0 mm | 3.2 mm |
79.70€
10m |
Spedizione stimata: 06-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11527053
|
Fisherbrand™
|
9.5 mm | 3.2 mm |
70.70€
10m |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Higher resilience than most other polymers
- Temperature range: −40° to +70°C
- Light and flexible, for transferring liquids, gases and dilute acids
- Not suitable for use with petroleum oils and hydrocarbon solvents (see neoprene tubing)
Specifica
Gomma | |
Per il trasferimento di liquidi, gas e acidi diluiti | |
Sì |
10 m | |
Rosso |