Learn More
Eppendorf Pipettatori monouso a volume fisso Reference™ 2
GREENER_CHOICE
Proven premium precision and accuracy, a long service life, and an ergonomic design
Marca:  Eppendorf 4925000154
213.75 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15723519
  • 217.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
0.6
Blu
Fixed Volume Pipette
6
Autoclavable
1
1000 μl
Videos
  • Eppendorf Reference 2 - Simple Adjustment
  • Eppendorf Reference 2 - A flight through the new legend
  • Eppendorf Reference 2 - The New Legend
  • Eppendorf Reference 2 - Eppendorf TrackIT
Titolo del prodotto
Eppendorf Pipettatori monouso a volume fisso Reference™ 2 > 1000μL; Blue operating button; For use with 1000μL pipet tips