Learn More
Eppendorf™ Reference™ 2, Mechanical Multi-Channel Pipette
Pipette a volume variabile per ridurre al minimo il rischio di contaminazione da aerosol e affaticamenti del pollice. Le pipette a volume variabile Eppendorf™ Reference™ 2 sono ideali per il pipettaggio e la miscelazione di liquidi, il riempimento di piastre, gel e recipienti di reazione, estrazione di fase e rimozione di surnatanti.
Marca: Eppendorf™ 4926000069
1134.99 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24315" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Sistema di pipettaggio integrato con tecnologia RFID interna
- Il numero di serie è stampato su più componenti della pipetta
- Pipetta con codice colore ed etichetta volumetrica per una rapida identificazione di dimensione volume/punta
- La parte superiore arrotondata della pipetta consente di lavorare in ogni posizione
- Display a quattro cifre per un'impostazione del volume precisa, rapida e sicura (blocco del volume incluso)
- Il cono del puntale caricato a molla riduce lo sforzo durante il funzionamento/l'espulsione
- Il manico superiore, le parti mobili e i bordi esterni resistenti in acciaio inox rendono la pipetta robusta
- Elevata flessibilità con possibilità di rimuovere i singoli coni
- Garantisce un allineamento continuo e identico delle pipette durante il processo di lavoro
- Pipetta completamente autoclavabile con superficie liscia e bordi leggermente ruvidi
- Funzionamento con un solo pulsante
- Cono del puntale a molla, parti mobili, bordi esterni in acciaio inox con area di etichettatura personalizzabile
- Impugnatura ergonomica con sforzo di funzionamento ridotto
- Espulsione del puntale semplice e rapida con riduzione attiva dell'aerosol
- Riduzione del disturbo degli arti superiori da lavoro perché non è necessario spostare il pollice lateralmente
- Feedback tattile prima dell'espulsione del puntale
- Elevata precisione e accuratezza per risultati di pipettaggio affidabili
- Regolazione secondaria intuitiva
Specifica
Sì | |
12 | |
Variable Volume Pipette | |
Per l'uso con puntali per pipette da 300 μl | |
0.2 μl |
Arancione | |
Reference 2 | |
Da 30 a 300 μl | |
epT.I.P.S.™ Box 2.0 with 96 Tips |
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Reference™ 2, Mechanical Multi-Channel Pipette > Multi-Channel Pipette; Channels: 12-channel; Orange; Volume: 30 to 300 μL