Learn More
Labcon Refillable Racks for Labcon Tips
For use with Eclipse™ pipette tip refills
16.01€ - 28.54€
Specifica
Product Type | Empty Refill Rack with Lid |
---|---|
Certificazione/Conformità | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
Autoclavabile | Autoclavable |
Colore | Purple |
Materiale | Polypropylene |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
16621963
![]() |
Labcon
1210-960-006-9 |
Tips (10 to 1250μL) |
28.54€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
16681963
![]() |
Labcon
1299-960-036-9 |
Tips (Labcon 10μL) | N/A | |||||||
Descrizione
- Pipette tip rack
- Refillable
- With hinged clear lid
- Made in USA
Specifica
Empty Refill Rack with Lid | |
Autoclavable | |
Polypropylene | |
Non-sterile | |
RT |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP | |
Purple | |
Holds one refill platform of 96 tips | |
Liquid Handling |
Titolo del prodotto
Labcon Refillable Racks for Labcon Tips