Learn More
Abeba™ Reflexor™ 36903 Shoes
ESD dissipative shoe includes PU-sole with high slip resistance.
Marca:  Abeba™ 36903/40
Codice prodotto. 15610808
  • 139.00€ / 1 paio
Spedizione stimata: 10-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB
  • Smooth leather white
  • Slip resistance PU outsole sole
  • 2 replaceable Reflexor™ insoles (article no. 3565/ 3567)
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Heel strap foldable, adjustable
  • Lining microfiber, respiration absorbing
  • Instep area with elastic band
  • Buckle fastening
  • Hand-sewn seam
Specifica
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB
Microfiber
40
Polyurethane
White
Leather
Slip-resistant
36903