Learn More
Abeba™ Reflexor™ 36903 Shoes
ESD dissipative shoe includes PU-sole with high slip resistance.
139.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB |
---|---|
Colore | White |
Materiale rivestimento interno | Microfiber |
Materiale | Leather |
Caratteristiche suola | Slip-resistant |
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15670798
|
Abeba™
36903/36 |
36 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 10-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15680798
|
Abeba™
36903/37 |
37 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 10-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15690798
|
Abeba™
36903/38 |
38 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 10-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15600808
|
Abeba™
36903/39 |
39 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 10-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15610808
|
Abeba™
36903/40 |
40 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 10-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15620808
|
Abeba™
36903/41 |
41 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 10-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15630808
|
Abeba™
36903/42 |
42 |
139.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 10-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB
- Smooth leather white
- Slip resistance PU outsole sole
- 2 replaceable Reflexor™ insoles (article no. 3565/ 3567)
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Heel strap foldable, adjustable
- Lining microfiber, respiration absorbing
- Instep area with elastic band
- Buckle fastening
- Hand-sewn seam
Specifica
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E SRB | |
Microfiber | |
Slip-resistant | |
36903 |
White | |
Leather | |
Polyurethane |