Learn More
BINDER™ Reinforced Inner Chamber
Reinforced inner chamber for climate chambers and cooling incubation chambers.
796.00€ - 1580.00€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
30238244
|
BINDER™
8012-2505 |
KB 65 |
796.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30238311
|
BINDER™
8012-2506 |
KB 130 |
905.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30238308
|
BINDER™
8012-2507 |
KB 260 |
1032.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30238240
|
BINDER™
8012-2508 |
KB 470 |
1204.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30238279
|
BINDER™
8012-2509 |
KB 720 |
1204.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30238241
|
BINDER™
8012-2510 |
KB 1060 |
1580.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30238278
|
BINDER™
8012-2512 |
KB PRO 130 |
905.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30238315
|
BINDER™
8012-2513 |
KB PRO 260 |
1032.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30238367
|
BINDER™
8012-2514 |
KB PRO 470 |
1204.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30238316
|
BINDER™
8012-2515 |
KB PRO 720 |
1204.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30238358
|
BINDER™
8012-2516 |
KB PRO 1060 |
1580.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30238309
|
BINDER™
8012-2518 |
KBF 130 |
905.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30238340
|
BINDER™
8012-2519 |
KBF 260 |
1032.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30238268
|
BINDER™
8012-2520 |
KBF 470 |
1204.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30238263
|
BINDER™
8012-2521 |
KBF 720 |
1204.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30238229
|
BINDER™
8012-2522 |
KBF 1060 |
1580.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30238211
|
BINDER™
8012-2524 |
KBF PRO 130 |
905.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30238272
|
BINDER™
8012-2525 |
KBF PRO 260 |
1032.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30238213
|
BINDER™
8012-2526 |
KBF PRO 470 |
1204.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30238383
|
BINDER™
8012-2527 |
KBF PRO 720 |
1204.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
30238270
|
BINDER™
8012-2528 |
KBF PRO 1060 |
1580.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Reinforced inner chamber for bulky and heavy samples.
- Weight capacity ranged from 100 to 200 kg, depending on model.
Specifica
Stainless Steel | |
Chamber Rack |
Titolo del prodotto
BINDER™ Reinforced Inner Chamber