Learn More
Memmert™ Reinforced Stainless Steel Shelf
Additional reinforced stainless steel shelf for reinforced chamber option
635.00€ - 745.00€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
17130255
|
Memmert™
IPP750ecoB32191 |
IPP750eco |
635.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17170045
|
Memmert™
IPP1060ecoB32549 |
IPP1060eco |
745.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17179854
|
Memmert™
HPP750ecoB32191 |
HPP750eco |
635.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17189624
|
Memmert™
HPP1060ecoB32549 |
HPP1060eco |
745.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- With guide bars and fixing screws
- Requires option K1
- Consider max. loading of chamber; max. loading 60 kg
Specifica
Stainless Steel |
Titolo del prodotto
Memmert™ Reinforced Stainless Steel Shelf