Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ PYR Disc with Reagent
Use for presumptive identification of enterococci, Lancefield group A streptococci, and E. coli based on PYRase production.
Marca:  Thermo Scientific™ R30854301
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11414089
  • 229.00€ / 50 tests
Spedizione stimata: 10-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ Remel PYR Disk w/Reagent is used for presumptive identification of enterococci, Lancefield group A streptococci, and E. coli based on PYRase production.
Specifica
Specifica
2°C to 8°C
Pack of 50
Yes
50 Test
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.