Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ PYR Disc with Reagent
Use for presumptive identification of enterococci, Lancefield group A streptococci, and E. coli based on PYRase production.
222.00€ - 320.00€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12653558
|
Thermo Scientific™
R30854401 |
Pack of 100 | 100 Tests |
320.00€
100 tests |
Spedizione stimata: 19-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11414089
|
Thermo Scientific™
R30854301 |
Pack of 50 | 50 Test |
222.00€
50 tests |
Spedizione stimata: 19-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Thermo Scientific™ Remel PYR Disk w/Reagent is used for presumptive identification of enterococci, Lancefield group A streptococci, and E. coli based on PYRase production.
Specifica
2°C to 8°C |