Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ PYR Disc with Reagent
Use for presumptive identification of enterococci, Lancefield group A streptococci, and E. coli based on PYRase production.
Marca: Thermo Scientific™ R30854401
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Descrizione
Thermo Scientific™ Remel PYR Disk w/Reagent is used for presumptive identification of enterococci, Lancefield group A streptococci, and E. coli based on PYRase production.
Specifica
2°C to 8°C | |
Pack of 100 | |
Yes | |
100 Tests |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.