Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Sabouraud Dextrose Agar, pH 5.6
Remel Sabouraud Dextrose Agar, pH 5.6 is used for the isolation of fungi.
Marca: Thermo Scientific™ R454462
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Remel Sabouraud Dextrose Agar, pH 5.6 is used for the isolation of fungi.
Specifica
Industrial Reference: USP | |
Powder | |
500 g |
Sabouraud Dextrose Agar, pH 5.6 | |
Agar | |
For 7.7L medium |
Titolo del prodotto
For Laboratory Use Only