Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Sabouraud Dextrose Agar, pH 5.6
Remel Sabouraud Dextrose Agar, pH 5.6 is used for the isolation of fungi.
167.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | Industrial Reference: USP |
---|---|
Descrizione | Sabouraud Dextrose Agar, pH 5.6 |
Forma | Powder |
Product Type | Agar |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12677619
|
Thermo Scientific™
R454462 |
500 g |
167.00€
500g |
Spedizione stimata: 07-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Remel Sabouraud Dextrose Agar, pH 5.6 is used for the isolation of fungi.
Specifica
Industrial Reference: USP | |
Sabouraud Dextrose Agar, pH 5.6 | |
Powder | |
Agar |
For Laboratory Use Only