Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Settling Plate Sterile Sabouraud Dextrose Agar pH 5.6 (Irradiated)
Thermo Scientific™ Remel Settling Plate Sterile Sabouraud Dextrose Agar pH 5.6 (Irradiated) facilitates cultivation of yeast and fungi.
89.70€
Specifica
Descrizione | Settling Plate Sterile Sabouraud Dextrose Agar pH 5.6 |
---|---|
Formato | Monoplate - Double + Bag |
Product Type | Agar |
Codice del prodotto | Marca | Formato | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Formato | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17445539
|
Thermo Scientific™
R111884 |
Monoplate - Double + Bag | 10/Pk. |
89.70€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 19-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Thermo Scientific™ Remel Settling Plate Sterile Sabouraud Dextrose Agar pH 5.6 (Irradiated) facilitates cultivation of yeast and fungi.
- Settling Plates (Single Bag and Double Bag) are manufactured in a clean room environment
- This provides the highest level of sterility assurance with no compromise of growth characteristics
- Each lot is tested to ensure consistent, reproducible results
-
Specifica
Settling Plate Sterile Sabouraud Dextrose Agar pH 5.6 | |
Monoplate - Double + Bag | |
Agar |
Not intended for IVD use.