Learn More
Macherey-Nagel™ Replacement Batteries
Marca: Macherey-Nagel™ 735500
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
Replacement Battery | |
CE Certificate | |
6.4 V |
Lithium-Ion | |
1 Ea. |
Titolo del prodotto
Macherey-Nagel™ Replacement Batteries > Voltage: 6.4V