Learn More
Fisherbrand™ Replacement Part Kit for Heat Sealer
Replace burnt out heating elements and dull blades. Replacement Part Kit for Heat Sealer also includes 2 PTFE cloths.
Marca:  Fisherbrand™ HS28280
25.44 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15350407
  • 31.50€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • For use with Fisherbrand™ Heat Sealer with Cutter.
  • Kit includes:
    • 2 blades
    • 2 heating elements
    • 2 PTFE cloths
Specifica
Specifica
Heat Sealer and Cutter model HS28270
2 replacement blades, 2 heating elements, and 2 PTFE cloths
1 Ea.
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Replacement Part Kit for Heat Sealer > Replacement Part Kit for Heat Sealer