Learn More
Mettler Toledo™ Replacement Parts for C20 Karl Fischer™ Autotitrator
Accessories For use with Mettler Toledo C20 Karl Fischer™ Autotitrator
130.00€ - 3475.00€
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12655815
|
Mettler Toledo™
51108751 |
Coulometric Cell with Diaphragm |
3475.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
13172152
|
Mettler Toledo™
51108740 |
Setti |
130.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 10-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Coulometric Cells
- Coulometer cells with or without diaphragm
- Cell without diaphragm is almost maintenance-free:, innovative design lets you use this cell for determination of water in oils.
- Cell with a diaphragm is recommended for applications such as the determination of water in substances containing ketones, also recommended for best possible accuracy
Allows emptying and re-filling the coulometric cell, reducing the risk of the user coming into contact with reagents