Learn More
Grant Instruments™ Coperchi di ricambio trasparenti in policarbonato, coperchio a tetto
Directs condensation away from immersed vessels, avoids contamination, reduces evaporation and saves energy.
Marca:  Grant Instruments™ AQL12
124.44 EUR valido fino al 2025-07-11
Usa il codice promo "25721" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11496417
  • 146.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 28-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Directs condensation away from immersed vessels, avoids contamination, reduces evaporation and saves energy.
  • Polycarbonate construction
  • Clear, gabled lid allows condensation buildup to drip away from immersed vessels.
  • For use with Sub Aqua Pro Series Unstirred Water Baths
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Gabled
Per serbatoi da 12 l
Used to avoid contamination, reduce evaporation, and save energy
Polycarbonate
Titolo del prodotto
Grant Instruments™ Coperchi di ricambio trasparenti in policarbonato, coperchio a tetto > Capacity: 12L; For 12L Tanks