Learn More
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Quantitative Vero DNA Kits
The resDNASEQ Quantitative Vero DNA Kit is a quantitative PCR (qPCR)-based system for the detection of host cell DNA from Vero (African Green Monkey) cells, an expression system commonly used for the production of vaccines.
4195.00€
Specifica
Metodo di rilevamento Primer-probe
Formato Kit
PCR Method qPCR
Host Cell Vero
Label or Dye FAM
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Include Prezzo Quantità e disponibilità  
18785485
Vedere i documenti
Applied Biosystems™
A41797
Assay Kit only N/A
18775485
Vedere i documenti
Applied Biosystems™
A45522
Assay Kit and Sample Preparation
4195.00€
100 reazioni
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Primer-probe
qPCR
FAM
100 reactions
Kit
Vero
resDNASEQ™
100 Reactions
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Quantitative Vero DNA Kits