Learn More
Eppendorf™ Research™ plus Move It™, Mechanical Multi-Channel Pipettes with Adjustable Tip Spacing
GREENER_CHOICE
Allows easy format changes with 70% time-savings compared to single-channel pipettes. The unique, tubeless design is autoclavable to reduce the risk of contamination and improve sample integrity.
1615.00€ - 1865.00€
Specifica
Certificazione/Conformità Lot-Specific Certificate
Spaziatura punta regolabile Yes
Autoclavabile Autoclavable
Da utilizzare con Air-Cushion
Product Line Research Plus
Visualizza altre specifiche
Prodotti 10
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Numero di canali Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Numero di canali Prezzo Quantità e disponibilità  
16675615
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Eppendorf™
3125000150
30 to 300 μL 4
1615.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16605625
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
120 to 1200 μL 4
1615.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16685615
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Eppendorf™
3125000168
30 to 300 μL 6
1680.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16615625
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
3125000192
120 to 1200 μL 6
1680.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16635615
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
3125000117
1 to 20 μL 8
1735.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16655615
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
3125000133
5 to 100 μL 8
1735.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16695615
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Eppendorf™
3125000176
30 to 300 μL 8
1750.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16625625
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Eppendorf™
3125000206
120 to 1200 μL 8
1750.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16645615
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Eppendorf™
3125000125
1 to 20 μL 12
1865.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16665615
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Eppendorf™
3125000141
5 to 100 μL 12
1865.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Air-cushion pipettes with variable volume and adjustable tip spacing are available in 4, 6, 8 and 12-channel
  • Choose from Mechanical (Research™ plus) or Electronic (Xplorer™ plus) adjustable tip spacing multichannel pipettes
  • For Plates (12, 24, 48, 96, and 384-well), Tubes (1.5 and 2 mL), and Agarose Gels
  • Tip spacing is freely selectable, depending on the pipette variant
  • Spacing control for quick switches backwards and forwards between source and destination formats
  • Manual adjustment knob for smooth, vibration-free format switches and drip-free liquid transfers
  • 360° rotatable pipette head for comfortable readability of display and fast parameter identification
  • Tubeless system is safe and reliable
  • Optimally balanced pipette reduces hand fatigue for stress-free operation
  • Autoclavable for user and sample safety (Research™ plus fully, and Xplorer™ plus lower part only)
Specifica
Specifica
Lot-Specific Certificate
Autoclavable
Research Plus
Air-Cushion
Yes
Air-Cushion
Mechanical Pipette
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Research™ plus Move It™, Mechanical Multi-Channel Pipettes with Adjustable Tip Spacing