Learn More
Alla France™ Researcher Alcoholmeter
Alla France™ Researcher Alcoholmeter is used to determine the amount of alcohol in a liquid.
Marca:  Alla France™ 0530FC070/20-QP
Codice prodotto. 15974412
  • 32.60€ / Pezzo
Spedizione stimata: 14-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Calibration temperature 20°C
  • High precision
  • For use in the distillery and wine industry
  • Includes thermometer
  • With fiducial mark
  • Reading below meniscus
  • With individual number
Specifica
Specifica
Alcohol Hydrometer
0.005
Certificate of Conformity
Glass
±0.5%
320 mm
70 to 100% Vol.