Learn More
Alla France™ Researcher Alcoholmeter
Alla France™ Researcher Alcoholmeter is used to determine the amount of alcohol in a liquid.
32.60€
Specifica
Tipo | Alcohol Hydrometer |
---|---|
Accuracy | ±0.5% |
Incrementi | 0.005 |
Lunghezza (sistema metrico) | 320 mm |
Include | Certificate of Conformity |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15954412
|
Alla France™
0530FC000/20-QP |
0 to 35% Vol. |
32.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15964412
|
Alla France™
0530FC035/20-QP |
35 to 70% Vol. |
32.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15974412
|
Alla France™
0530FC070/20-QP |
70 to 100% Vol. |
32.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Calibration temperature 20°C
- High precision
- For use in the distillery and wine industry
- Includes thermometer
- With fiducial mark
- Reading below meniscus
- With individual number
Specifica
Alcohol Hydrometer | |
0.005 | |
Certificate of Conformity |
±0.5% | |
320 mm | |
Glass |