Learn More
Sperian™ Protezione respiratoria
With an ergonomic design to deliver outstanding levels of comfort and adjustment. Sperian™ Honeywell™ 2000 Comfort Series Respirators have a cut-out shape to provide excellent compatibility with goggles.
46.70€ - 55.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | EN 149: 2001 A1: 2009 |
---|---|
Monouso | Sì |
Product Type | Protezione respiratoria |
Size | Medium |
With Exhalation Valve | Sì |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15371141
|
Sperian™
1031593 |
2211 FFP2V |
55.00€
pezzi 20 Qty Price Break Available |
Spedizione stimata: 14-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15341141
|
Sperian™
1031590 |
2110 FFP1 |
46.70€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15361141
|
Sperian™
1031592 |
2110 FFP2 | N/A | ||||||
Descrizione
- Folds flat packed in individually sealed bags for transportation and storage
- Dolomite tested, demonstrating the respirators' resistance to clogging over time
- With high efficiency exhalation valve for protection
- Double layer face seal provides comfort and protection
Specifica
EN 149: 2001 A1: 2009 | |
Protezione respiratoria | |
Sì | |
Flat Fold |
Sì | |
Medium | |
Sì |