Learn More
R&L Enterprises™ Morsetto per stativo
Enables articles from 2 to 90mm in diameter to be clamped securely. I morsetti per stativo R&L Enterprises™ sono dotati di ganasce in lega di alluminio con altre parti in ottone placcato.
Marca: R&L Enterprises™ 9505/P
Descrizione
Enables articles from 2 to 90mm in diameter to be clamped securely.
- Design ensures a firm grip at all angles of opening
- Cork liners for the jaws are well secured
- Available with either metal or plastic clamping screw head
Specifica
Confezione da 5 | |
Aluminum Alloy, Brass | |
Per l’uso con diametri da 2 a 90 mm |
Stativo standard per morsetti | |
Vite di bloccaggio con testa in plastica | |
Cork Lined |
Titolo del prodotto
R&L Enterprises™ Morsetto per stativo > Includes: Plastic headed clamping screw