Learn More
RETSCH Test Sieves - 14 Mesh or Greater
Stainless steel with wire gauze
Marca: RETSCH 60.150.000063
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
2 in. | |
63 μm | |
ASTM E11 | |
Stainless Steel | |
No. 230 | |
8 in. |
5.08 cm | |
Test Sieve | |
8 in. | |
230 Mesh | |
Ideal for cement clinker, chemicals, coffee, construction materials, fertilizers, fillers, flours, grains, Metals powders, Minerals, nuts, Plastics, sand, seeds, soils, washing powder etc. | |
Stainless Steel |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Titolo del prodotto
RETSCH Test Sieves - 14 Mesh or Greater > Pore Size: 63 μm, U.S. Std. No. 230