Learn More
3M™ Semimaschera riutilizzabile e kit filtro combinato A2P3
Questo pratico kit pronto per l'uso include una semimaschera riutilizzabile 3M™, e un filtro A2P3, il tutto in una scatola di conservazione riutilizzabile.
Marca: 3M™ 7100265073
607.74 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 6.77400kg
Descrizione
- Include 1 semimaschera riutilizzabile 3M™, e 1 filtro combinato 3M™ CF32 A2P3 R D DT-4041E
- Offre protezione A2P3 da determinati vapori organici e rischi attribuibili al particolato
- Viene fornito in un'utile scatola di conservazione riutilizzabile
Specifica
Ready-to-Use Respirator Pack | |
3M™ Reusable Half Face Mask and an A2P3 Filter | |
10/Cs. |
Medium | |
HF-3024 |