Learn More
3M™ Semimaschera riutilizzabile e kit filtro combinato A2P3
Questo pratico kit pronto per l'uso include una semimaschera riutilizzabile 3M™, e un filtro A2P3, il tutto in una scatola di conservazione riutilizzabile.
880.00€ - 1040.00€
Specifica
Product Type | Ready-to-Use Respirator Pack |
---|---|
Include | 3M™ Reusable Half Face Mask and an A2P3 Filter |
Quantità | 10/Cs. |
Codice del prodotto | Marca | Size | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17706993
|
3M™
7100265072 |
Small | HF-3014 |
1040.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 25-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17716993
|
3M™
7100265073 |
Medium | HF-3024 |
880.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 25-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17776983
|
3M™
7100265044 |
Large | HF-3034 |
880.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 25-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Include 1 semimaschera riutilizzabile 3M™, e 1 filtro combinato 3M™ CF32 A2P3 R D DT-4041E
- Offre protezione A2P3 da determinati vapori organici e rischi attribuibili al particolato
- Viene fornito in un'utile scatola di conservazione riutilizzabile
Specifica
Ready-to-Use Respirator Pack | |
3M™ Reusable Half Face Mask and an A2P3 Filter | |
10/Cs. |