Learn More
3M™ Respiratore a semimaschera riutilizzabile
La semimaschera riutilizzabile 3M™ è stata progettata pensando al comfort e alla praticità dell'utente. Compatibile con i filtri 3M™ serie DT con filettatura DIN, offre protezione contro un'ampia gamma di rischi respiratori.
Marca: 3M™ 7100265524
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- La sigillatura reflex ibrida si modella e si flette sul viso dell'utente per favorire il comfort di chi lo indossa
- Meccanismo di controllo della tenuta: quando viene premuta durante l'espirazione, la maschera si gonfia leggermente mostrando che è stata raggiunta una buona tenuta
- Pannello fonetico integrato per una migliore intelligibilità della voce mentre si indossa la maschera
- Lo stringinaso consente una migliore integrazione con gli occhiali
- Comoda, resistente, bardatura a basso profilo e cinghie elastiche spesse con semplice fissaggio posteriore
Specifica
Half Facepiece Respirator | |
DIN Threaded, 3M™ Filters DT-Series | |
10/Cs. |
Medium | |
HF-302 |