Learn More
3M™ Respiratore a semimaschera riutilizzabile
La semimaschera riutilizzabile 3M™ è stata progettata pensando al comfort e alla praticità dell'utente. Compatibile con i filtri 3M™ serie DT con filettatura DIN, offre protezione contro un'ampia gamma di rischi respiratori.
492.00€
Specifica
Product Type Half Facepiece Respirator
Da utilizzare con (apparecchiatura) DIN Threaded, 3M™ Filters DT-Series
Quantità 10/Cs.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Size Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
17766983
Vedere i documenti
3M™
7100265024
Small HF-301
492.00€
pezzi 10
Spedizione stimata: 27-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17717003
Vedere i documenti
3M™
7100265524
Medium HF-302
492.00€
pezzi 10
Spedizione stimata: 27-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17746993
Vedere i documenti
3M™
7100265229
Large HF-303
492.00€
pezzi 10
Spedizione stimata: 27-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • La sigillatura reflex ibrida si modella e si flette sul viso dell'utente per favorire il comfort di chi lo indossa
  • Meccanismo di controllo della tenuta: quando viene premuta durante l'espirazione, la maschera si gonfia leggermente mostrando che è stata raggiunta una buona tenuta
  • Pannello fonetico integrato per una migliore intelligibilità della voce mentre si indossa la maschera
  • Lo stringinaso consente una migliore integrazione con gli occhiali
  • Comoda, resistente, bardatura a basso profilo e cinghie elastiche spesse con semplice fissaggio posteriore
Specifica
Specifica
Half Facepiece Respirator
DIN Threaded, 3M™ Filters DT-Series
10/Cs.