Learn More
Euro Protection™ Revlux Welder Goggles Codice prodotto.: 12077766
Euro Protection™ Revlux Welder Goggles
Codice prodotto. 12077766
Green Frame
Click to view available options
Green Frame
Codice prodotto. 12077766
Marca: Euro Protection™ 60820
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Euro Protection™ Revlux Welder Goggles are constructed of PVC and ABS and feature indirect ventilation and both clear and IR5 lenses.
  • PVC Frame
  • Lens support in black ABS
  • Indirect ventilation
  • Adjustable headband
  • Protane 5 lens
  • Clear and IR5 lenses
  • Frame marking 3 4 ft.
  • Lens marking 2 - 1.2 ft.
Specifica
Certificazione/Conformità EN 166, EN 169, EN 170
Lens Tint IR/PC 5.0
Da utilizzare con (applicazione) Welding
Colore telaio Green
Include Clear and IR5 lenses
Materiale del telaio PVC
Titolo del prodotto
Euro Protection™ Revlux Welder Goggles >