Learn More
Rhenium foil, 0.1mm (0.004in) thick, 99.97% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11375769
Rhenium foil, 0.1mm (0.004in) thick, 99.97% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11375769
50 x 50 mm
Click to view available options
Quantità:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Codice prodotto. 11375769
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010308.FI
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-15-5
Formula molecolare Re
Molecular Weight (g/mol) 186.21
Numero MDL MFCD00011195
InChI Key WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets
PubChem CID 23947
ChEBI CHEBI:49882
IUPAC Name rhenium
SMILES [Re]
Specifica
Materiale o nome chimico Rhenium foil
Nota nome 0.1mm (0.004 in.) thick
Note percentuale saggio (metals basis)
Quantità 50 x 50 mm
Percent Purity 99.97%
Odore Odorless
Peso ≈1.32g/25x25mm
Forma Foil
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoT09K007 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/09/2024 Catalog Number010308.FI,010308.FF
Numero di lottoM25I039 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/04/2022 Catalog Number010308.FI,010308.FF
Numero di lottoW11F106 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/12/2021 Catalog Number010308.FI,010308.FF
Numero di lottoP06B060 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number010308.FI,010308.FF
Numero di lottoK06S002 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog Number010308.FI,010308.FF
Titolo del prodotto
Rhenium foil, 0.1mm (0.004in) thick, 99.97% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >