Learn More
Thermo Scientific™ Rheodyne™ Sample Loops
Thermo Scientific™ Rheodyne Sample Loops are for Rheodyne sample injectors in stainless steel or biocompatible PEEK.
Marca:  Thermo Scientific™ 7021
Codice prodotto. 10621334
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ Rheodyne Sample Loops are for Rheodyne sample injectors in stainless steel or biocompatible PEEK.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Ansa di campionamento
Rheodyne Injector Models 7010/7125
0.30 mm
For Rheodyne 7010/7125; 10 uL; 0.30 mm ID
0.012 in.
10 μL