Learn More
MedChemExpress Rhodamine 110
MedChemExpress Rhodamine 110 is a sensitive and selective substrate for assaying proteinases in solution or inside living cells. The excitation wavelength is 498 nm and the emission wavelength is 521 nm.
Marca:  MedChemExpress HY-D0817
Encompass_Preferred
Codice prodotto. 16484677
  • 66.15€ / 50mg
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Room temperature
HBV
366.8 g/mol
Rhodamine 110 chloride ∣ RH110
50 mg
DMSO : 30 mg/mL (81.79 mM; Need ultrasonic and warming) ∣ H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
Dye Reagents
13558-31-1
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.